1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
H50240.03EA
269
EUR
H50240.03
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formule:
C₁₁H₈Br₂ MW: 299,99 g/mol Point de fusion: 108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046369 Numéro CAS: 37763-43-2 ONU: 3261 ADR: 8,III |