4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
H28405.14EA
230
EUR
H28405.14
H28405.06
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule:
C₁₀H₉ClN₂O₂ MW: 224,65 g/mol Point de fusion: 184…187 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01570172 Numéro CAS: 13790-39-1 |