Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM16290.25EA
1490
EUR
PROOCILDLM16290.25
PROOCILDLM16290.1
Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Diethyl phthalate-[ring-D₄]
Formule:
C₁₂H₁₀D₄O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00144117 Numéro CAS: 93952-12-6 |