Imprimer
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
Danger
H33031.06EA 234 EUR
H33031.06
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide
Formule: C₉H₁₁NS
MW: 165,26 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757580
Numéro CAS: 6487-91-8