4'-Chloro-2'-methylacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC2104-25GEA
50.6
EUR
TCIAC2104-25G
4'-Chloro-2'-methylacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4'-Chloro-2'-methylacetoacetanilide
Formule:
C₁₁H₁₂ClNO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00018493 Numéro CAS: 20139-55-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |