1-Bromo-2-butène ≥83.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB0562-25MLEA
184
EUR
TCIAB0562-25ML
1-Bromo-2-butène ≥83.0% (par GC)
1-Bromo-2-butène
Formule:
C₄H₇Br MW: 135 g/mol Point d'ébullition: 107°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000248 Numéro CAS: 4784-77-4 ONU: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 83.0 % (total of isomer) |