Sulfure de dinonyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0360-25GEA
84.7
EUR
TCIAN0360-25G
Sulfure de dinonyle ≥97.0% (par GC)
Sulfure de dinonyle
Formule:
C₁₈H₃₈S MW: 286,57 g/mol Point d'ébullition: 202°C Point de fusion: 14,5 °C |
Numéro MDL:
MFCD00027342 Numéro CAS: 929-98-6 ADR: 9, |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |