Sodium 4-Aminonaphtalène-1-sulfonate tétrahydraté ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Attention
|
TCIAA0353-25GEA
18.7
EUR
TCIAA0353-25G
TCIAA0353-100G
Sodium 4-Aminonaphtalène-1-sulfonate tétrahydraté ≥95.0% (sur base azote total)
Sodium 4-Aminonaphtalène-1-sulfonate tétrahydraté
Formule:
C₁₀H₈NNaO₃S MW: 245,23 g/mol Point de fusion: 280 °C |
Numéro MDL:
MFCD00044844 Numéro CAS: 130-13-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 20.0 to 25.0 % |