Imprimer
N-Acétyl-N-butyl-β-alaninate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: N-Acétyl-N-butyl-β-alaninate d'éthyle
EHERC10929010EA 149 EUR
EHERC10929010
N-Acétyl-N-butyl-β-alaninate d'éthyle
Ethyl butylacetylaminopropionate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Densité: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Numéro MDL: MFCD00214076
Numéro CAS: 52304-36-6