Chlorure (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC0998-25GEA
101
EUR
TCIAC0998-25G
TCIAC0998-5G
Chlorure (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule:
C₁₀H₁₅ClO₃S MW: 250,75 g/mol Point de fusion: 70 °C |
Numéro MDL:
MFCD00064156 Numéro CAS: 21286-54-4 ONU: 3261 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +31.0 to +34.0 deg (C=1, CHCl3) |