Acide palmitique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
Acide hexadécanoïque
43051-100MGEA
78.1
EUR
43051-100MG
Acide palmitique, Supelco®
Acide palmitique
Formule:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256,43 g/mol Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa) Point de fusion: 61…63 °C Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00002747 Numéro CAS: 57-10-3 Merck Index: 12,07128 |