2-Hydroxy-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Attention
|
TCIAT2600-1GEA
59.4
EUR
TCIAT2600-1G
TCIAT2600-5G
2-Hydroxy-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule:
C₆H₄F₃NO MW: 163,1 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00153194 Numéro CAS: 22245-83-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |