Imprimer
4,4'-Bis(diméthylamino)thiobenzophénone ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4,4'-Di(diméthylamino)thiobenzophénone
TCIAA5201-1GEA 78.1 EUR
TCIAA5201-1G
4,4'-Bis(diméthylamino)thiobenzophénone ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie
4,4'-Bis(diméthylamino)thiobenzophénone
Sensitive spectrophotometric reagent for Au, Ag, Hg and Pd, use for the determination of residual chlorine.
Formule: C₁₇H₂₀N₂S
MW: 284,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040477
Numéro CAS: 1226-46-6
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/88/28932088.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %