1-Méthyl-3-nitroguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) humidifié avec environ 25% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Attention
|
Stabilization:
humidifié
TCIAM0749-25GEA
59.4
EUR
TCIAM0749-25G
1-Méthyl-3-nitroguanidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique) humidifié avec environ 25% d'eau (poids unitaire sur la base du poids sec)
1-Méthyl-3-nitroguanidine
Formule:
C₂H₅N₅O₃ MW: 147,09 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00024167 Numéro CAS: 4245-76-5 ONU: 1325 ADR: 4.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (after drying) |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |
Water | 25.0 and le 35.0 % |