Acridine orange (hemizinc salt)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
|
TCIAA0132-25GEA
36.3
EUR
TCIAA0132-25G
Acridine orange (hemizinc salt)
Acridine orange (hemizinc salt)
Formule:
C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂ MW: 369,96 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00081043 Numéro CAS: 10127-02-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark red to Brown powder to crystal |
Lambda max. | 490.0 to 494.0 nm (H2O) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 900 (H2O, 490.0 to 494.0 nm) |