Imprimer
Moufles de protection contre la chaleur, IHR 040
Fournisseur: Honeywell Safety
112-2942EA 0 EUR
112-2942
Moufles de protection contre la chaleur, IHR 040
Ces moufles résistantes à la chaleur comportent une doublure feutre Kevlar® avec un tissu en fibre de verre entre deux couches, et un revêtement en caoutchouc/silicone.
  • Alternance Kevlar® et tissu de verre pour une excellente isolation par rapport à la température de contact
  • Bonne protection contre les projections de métal fondu
  • Manchette (200 mm) en tissu de verre aluminisé protégeant une grande partie de l'avant-bras
  • Ambidextres
Ces moufles supportent une température de 900 °C pendant 20 secondes ce qui permet d'attraper et déplacer rapidement des pièces chaudes, dans les industries de la métallurgie et du verre, ou les fonderies.
Certifications: EN 388 (2040), EN 407 (44XX34) ; Cat. II
Attention: (*) Taille unique.