Imprimer
Gants type Docker, DC103
Fournisseur: Delta Plus
113-7358EA 70.1 EUR
113-7358
Gants type Docker, DC103
Gants
Gants de protection mécanique renforcés, coupe américaine, en croûte de cuir bovin et coton au niveau du dos et des manchettes.
  • Coutures renforcées, manchette de sécurité
  • Protège-artères, bouts des doigts et dos renforcés
  • Dos élastiqué, passepoil sur pouce et paume
  • Résistants à l'abrasion
Pour la manutention de boîtes et de caisses, ainsi que pour les tâches générales inhérentes au stockage, à l'entreposage, dans les docks et les transports.
Dos et intérieur en toile de coton: 150 g/m² minimum
Manchette en toile de coton: 220 g/m² minimum
Certifications: EN 388:2016 (2111X)