Imprimer
Onguent protecteur, Travabon® light
Fournisseur: Deb Stoko
115-1488EA 198 EUR
EVON32332 EVON32330
Onguent protecteur, Travabon® light
Onguent contre les résidus huileux résistants et non solubles dans l'eau, tels que les huiles, peintures, le graphite, les poussières métalliques, adhésifs et la poussière sèche.
  • Nettoyage aisé de la peau grâce aux émulsifiants qui suspendent les résidus
  • Bonne préhension grâce à l'allantoïne et à la glycérine contenant un agent protecteur
  • Soluble dans l'eau, sans huile, sans pigment, sans silicone, sans colorant, avec parfum
Informations de commande: Le flacon souple s'utilise uniquement avec les distributeurs Stoko® Vario®.