Imprimer
Chemises ignifuges, à manches longues, Teramo 2690
Fournisseur: Sioen
113-7055EA 48.7 EUR
SIOE2690AP1BS2XL SIOE2690AP1BS3XL SIOE2690AP1BSL SIOE2690AP1BSM SIOE2690AP1BS1XL SIOE2690AP1BSS
Chemises ignifuges, à manches longues, Teramo 2690
Chemise fluide 60% Protex® et 40% Viloft® (jersey simple). Tissu ignifuge possédant de bonnes propriétés anti-humidité et un traitement antibactérien.
  • Légère
  • Col rond, manches longues
  • Poignet élastiqué
Poids : 180 g/m²
Certifications: EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1), EN 14116 (indice 3)