6-Fluoro-o-toluidine
Supplier: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluoro-6-methylaniline
APOSPC1391-5GEA
20.5
EUR
APOSPC1391-5G
6-Fluoro-o-toluidine
6-Fluoro-o-toluidine
Formula:
C₇H₈FN |
MDL Number:
MFCD06658252 CAS Number: 443-89-0 |