Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52660.MDEA 75.3 EUR
H52660.MD H52660.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363790
Numéro CAS: 149507-36-8