Isoquinolin-N-oxide ≥50% (p/v) dans l'eau
|
Attention
|
L14794.06EA
33.8
EUR
L14794.06
L14794.14
Isoquinolin-N-oxide ≥50% (p/v) dans l'eau
Isoquinolin-N-oxide
Formule:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006903 Numéro CAS: 1532-72-5 |