Imprimer
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
MAYBCC01607.250EA 0 EUR
MAYBCC01607.250
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₅NO₂S
Numéro MDL: MFCD00066321
Numéro CAS: 113504-93-1