1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
MAYBCC12501DAEA
0
EUR
MAYBCC12501DA
MAYBCC12501.250
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,1400 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00159636 Numéro CAS: 5744-56-9 |