2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAC0588-10GEA
109
EUR
TCIAC0588-10G
2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
2-Chloroethyl methyl sulphide
Formule:
C₃H₇ClS MW: 110,61 g/mol Point d'ébullition: 140°C Point d'éclair: 42°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000978 Numéro CAS: 542-81-4 ONU: 2924 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |