3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
|
Attention
|
H52988.03EA
534
EUR
H52988.03
H52988.MD
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formule:
C₉H₁₁BFNO₃ MW: 211,00 g/mol Point de fusion: 146…148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08235046 Numéro CAS: 874219-27-9 |