5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
|
Attention
|
H53045.MDEA
86.5
EUR
H53045.MD
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule:
C₉H₁₁BFNO₃ MW: 211,00 g/mol Point de fusion: 143…147 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08235102 Numéro CAS: 874289-46-0 |