N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
ACRO374790050EA
107
EUR
ACRO374790050
ACRO374790250
ACRO374791000
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 97%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formule:
C₈H₅F₆NO₄S₂ MW: 357,25 g/mol Point de fusion: 99…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000404 Numéro CAS: 37595-74-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 105 °C |
HPLC | ≥96.0 % |