4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
|
Danger
|
H33936.MDEA
35.3
EUR
H33936.MD
H33936.03
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formule:
C₈H₉ClFNO MW: 189,61 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19687209 Numéro CAS: 1323966-34-2 ONU: 3259 ADR: 8,III |