2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
MAYBCD11381CBEA
0
EUR
MAYBCD11381CB
MAYBCD11381DA
2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
2-Chloro-6-phenoxybenzylamine
Formule:
C₁₃H₁₂ClNO |
Numéro MDL:
MFCD00052915 Numéro CAS: 175136-89-7 |