Imprimer
4-Nitro-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0674-1GEA 94.6 EUR
TCIAN0674-1G
4-Nitro-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Nitro-2,6-diphenylphenol
Formule: C₁₈H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00075055
Numéro CAS: 2423-73-6
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/03/28989903.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %