Imprimer
Potassium selenocyanate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO201982500EA 1250 EUR
ACRO201982500 ACRO201980100 ACRO201980500
Potassium selenocyanate 99%
Potassium selenocyanate
Formule: CKNSe
MW: 144,08 g/mol
Point de fusion: 152…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011366
Numéro CAS: 3425-46-5
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %