Imprimer
2-Chlorothioxanthone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP559EA 385 EUR
PROOBP559
2-Chlorothioxanthone
2-Chlorothioxanthone
Formule: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005067
Numéro CAS: 86-39-5