1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Attention
|
Stabilization:
stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
TCIAD1957-500MLEA
88
EUR
TCIAD1957-500ML
TCIAD1957-25ML
1,3-Diisopropenylbenzene ≥97.0% (par GC) stabilisé
1,3-Diisopropenylbenzene
Formule:
C₁₂H₁₄ MW: 158,2396 g/mol Point d'ébullition: 231°C Point d'éclair: 93°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008584 Numéro CAS: 3748-13-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |