Imprimer
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52874.03EA 58.8 EUR
H52874.03 H52874.06
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid 96%
4-(Hexyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BO₃
MW: 222,09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039027
Numéro CAS: 121219-08-7