Imprimer
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19165.MDEA 32.2 EUR
L19165.MD L19165.03
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236229
Numéro CAS: 243863-36-7
ADR: 8,III