2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine ≥97%
Supplier: Alfa Aesar
H26400.03EA 87 EUR
H26400.03
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine ≥97%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
MDL Number: MFCD04115905
CAS Number: 886498-50-6
ADR: ,