4-(Methylthio)phenol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
H26225.30EA
802
EUR
H26225.30
H26225.09
H26225.18
4-(Methylthio)phenol ≥98%
4-(Methylthio)phenol
Formule:
C₇H₈OS MW: 140,21 g/mol Point d'ébullition: 153…156 °C (20 mmHg) Point de fusion: 85…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002351 Numéro CAS: 1073-72-9 |