3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
A12188.22EA
193
EUR
A12188.22
A12188.14
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formule:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,20 g/mol Point de fusion: 125…129 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00032278 Numéro CAS: 7463-31-2 |