Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Danger
H33311.MDEA 104 EUR
H33311.MD H33311.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14155638
Numéro CAS: 279252-26-5
ONU: 3265
ADR: 8,III