Imprimer
Digitonin, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
300410-1EA 934 EUR
300410-1 300410-250 300410-5
Digitonin, Millipore®
Digitonin
Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
ONU: 3462
ADR: 6.1,III