Perfluoropelargonic acid ≥97%
|
Danger
|
A13980.06EA
41.1
EUR
A13980.06
A13980.14
A13980.22
Perfluoropelargonic acid ≥97%
Perfluoropelargonic acid
Formule:
C₉HF₁₇O₂ MW: 464,07 g/mol Point d'ébullition: 218 °C Point de fusion: 63…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039605 Numéro CAS: 375-95-1 ONU: 3261 ADR: 8,III |