2-Bromobenzylamine hydrochloride
Supplier: Molekula
MOLE36040140-5GEA 0 EUR
MOLE36040140-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
MDL Number: MFCD00012853
CAS Number: 5465-63-4