2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
|
Attention
|
TCIAT2428-5GEA
127
EUR
TCIAT2428-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ MW: 272,0712 g/mol Point d'ébullition: 73°C |
Numéro MDL:
MFCD06795676 Numéro CAS: 1073339-21-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |