Manganese(II) sulphide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
12835.14EA
202
EUR
12835.14
12835.06
12835.22
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (base métaux)
Manganese(II) sulphide
Formule:
MnS MW: 87,00 g/mol Point de fusion: 1610 °C (déc.) Densité: 3,99 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014210 Numéro CAS: 18820-29-6 |