Nickel (II) sulfate 0.5 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
J61993.AEEA
81.1
EUR
J61993.AE
Nickel (II) sulfate 0.5 M en solution aqueuse
Nickel (II) sulfate
Formule:
NiO₄S MW: 154,75 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011146 Numéro CAS: 7786-81-4 ONU: 3082 ADR: 9,III |