7-Hydroxy-2-methylchromone
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0294.02EA 2050 EUR
PROOMM0294.02
7-Hydroxy-2-methylchromone
7-Hydroxy-2-methylchromone
Formula: C₁₀H₈O₃
CAS Number: 6320-42-9
EINECS: 000-000-0