Benzamide
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
|
Warning
|
EHERC10532250EA
78.2
EUR
EHERC10532250
Benzamide
Benzamide
Formula:
C₇H₇NO MW: 121.14 g/mol Boiling Pt: 288 °C (1013 hPa) Melting Pt: 124 °C Density: 1,35 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007968 CAS Number: 55-21-0 EINECS: 200-227-7 Merck Index: 13,01059 |