Bismuth (III) oxyde ≥99.9%, nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
Bismuth trioxyde
46314.36EA
434
EUR
46314.36
46314.14
46314.22
Bismuth (III) oxyde ≥99.9%, nanopoudre
Bismuth (III) oxyde
Formule:
BiO₃ MW: 465,96 g/mol Point d'ébullition: ∼1890 °C Point de fusion: 817 °C Densité: 8,9 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003462 Numéro CAS: 1304-76-3 Merck Index: 13,01273 |