N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
Réactif de Marshall
J63214.14EA
136
EUR
J63214.14
J63214.22
J63214.06
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ACS
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Used for Colourimetric determination of sulfonamide in blood
Formule:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259,18 g/mol Point de fusion: 191…199 °C |
Numéro MDL:
MFCD00012556 Numéro CAS: 1465-25-4 Merck Index: 12,06496 |